Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16444387
Marca: Medchem Express HYB053450mg
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Specifica
Materiale o nome chimico Moclobemide
Forma fisica Solid
CAS 71320-77-9
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17ClN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Ro111163
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 268.74
Peso formulazione 268.74
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.