Learn More
Moclobemide, TRC
Codice prodotto. 30137309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137309 50 mg 50mg
30135488 25 mg 25mg
17922175 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137309 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM48100050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71320-77-9
Formula molecolare C13 H17 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 268.74
Sinonimo Moclobemide, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide (ACI), 4-Chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide, 4-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)benzamide, Auromid, Aurorix, Manerix, MeSH ID: D020912, Moclaime, Moclobemide, p-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)-benzamide, Ro 11-1163, Ro 11-1163/000
IUPAC Name 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Moclobemide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Peso formulazione 268.0979
Percent Purity >95%