Learn More
Corning™ Modified Impeller Assembly
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
210.64€ - 1115.10€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10727993
|
Corning™
401661 |
Magnetically-Driven 15L Proculture Spinner Flask |
1115.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10632374
|
Corning™
402648 |
Magnetically-Driven 3L Proculture Spinner Flask |
457.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11952011
|
Corning™
401392 |
Magnetically-Driven 8L Proculture Spinner Flask |
210.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Specifica
Stainless Steel | |
Non-sterile |