Learn More
Wheaton™ Modular Coliwasa
Codice prodotto. 11724129 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11724129 PVC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11724129 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 885250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    549.84€ / pezzi 1
    Risparmia 60.16€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Uniquely designed top spin bar and bottom valve plate mechanism provides a positive seal for sample retention along with greater control for releasing the sample
Specifica
Product Type Modular Coliwasa
Materiale PVC
Include With a cleaning brush.
Diametro (sistema metrico) interno 48 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 cm