Learn More
Fisherbrand™ Modular Glove Box Holder
Codice prodotto. 15380440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15380440 Bianco pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15380440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.15€
    58.55€ / pezzi 3
    Risparmia 5.60€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si adatta alla maggior parte di formati e scatole di guanti. Il supporto per scatole di guanti modulare Heathrow Scientific, realizzato in resina, è resistente a soluzioni detergenti corrosive.
  • Design modulare: supporto da utilizzare singolarmente o in combinazione orizzontale di più supporti
  • La struttura resistente e antiurto consente il supporto di soluzioni detergenti forti
  • Si adatta alla maggior parte delle scatole da 100 guanti dei maggiori marchi
Specifica
Product Type Glove Box Holder
Colore Bianco
Dimensioni (L x P x A) 254 x 156 x 97 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 156 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Capacità Disposable Glove Boxes
Materiale Resin
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening