Learn More
Micronova Modular Multi-Bucket Cart Systems
Codice prodotto. 30533186 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
81 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
30533186 81 x 61 x 102 cm Pezzo
30533187 109 x 61 x 102 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30533186 Fornitore Micronova N. del fornitore C22MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00€
    2780.09€ / pezzi 1
    Risparmia 434.91€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Ergonomically designed with smooth maneuverability with customizable configurations
  • A hanging bucket design provides greater stability and raised bucket height for convenient mop saturation
  • Durable 304 electropolished stainless steel construction
  • Raised bucket height for ergonomic and convenient mop saturation
  • Hanging bucket design provides greater stability
  • Single piece stainless steel push bar for durability and contamination control
  • Foot-operated wheel break secures cart in place
  • Interchangeable side rails to convert to double or triple bucket system
  • Compatible with plastic or stainless steel, narrow, or shallow buckets
  • Use with any Micronova stainless steel wringers
  • Manufactured for use in Controlled Environments
  • ISO 5 thru 9 Cleanrooms
  • ISO 9001 Certified Manufacturing Facility
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Double Bucket Cart
Colore Platinum
Dimensioni (L x P x A) 81 x 61 x 102 cm
Da utilizzare con (applicazione) Micronova Mop Heads and Wringers
Altezza (sistema imperiale) 40 in.
Altezza (sistema metrico) 102 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 81 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 25.05 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 11.36 kg
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani None
Peso (sistema metrico) 11.36 kg
Peso (sistema imperiale) 25.05 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm