Learn More
New Pig™ Modular Spill Deck 1 Drum
Codice prodotto. 12921405
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 12921405 Fornitore New Pig™ N. del fornitore PAK524
Spedizione stimata: 12-01-2027
Light duty polyethylene with UV inhibitors 10.5 kg 660mm x 660mm x 150mm 84L sump capacity sump white grate black