Descrizione
- Per vetreria da labor.come matracci di Erlenmeyer, palloni ecc.
- Dotato di 32 ugelli iniettori E 351 (4 x 160 mm)
- Dotato di 32 fermi per gli ugelli E 353
- Distanza ugelli 57 mm in larghezza, 61 mm in profondità
Specifica
Specifica
| Dimensioni interne (L x P x A) | 479 x 235 x 181 mm |