Learn More
SymLine Set di segnali del modulo (EU)
Codice prodotto. 17347419
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Safety Cabinets
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
17347419 Safety Cabinets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17347419 Fornitore SymLine N. del fornitore 106678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    618.28€ / pezzi 1
    Risparmia 103.72€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con lo Switch Amplifier
Collegare i sensori NAMUR o i contatti meccanici senza potenziale che sono montati nelle zone 0, 1, 2 (gas) o 20, 21, 22 (polvere).
Specifica
Descrizione Modulo di segnalazione per armadi di sicurezza “EU-plug”, composto da: 1 x Amplificatore di commutazione EU, 2 canali (108278) 1 x Custodia per l'amplificatore di commutazione di isolamento (106590) 2 x Set di cavi: Connessione per amplificatore di commutazione - Scatola di segnale integrata (108314)
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cabinets
Product Type Module Signal Set (EU)
Include 1 x amplificatore di commutazione EU, 2 canali (108278) 1 x custodia per l'amplificatore di commutazione isolante (106590) 2 x set di cavi: Collegamento per l'amplificatore di commutazione - Scatola di segnalazione integrata (108314)