Learn More
Moexipril hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408468
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408468 10 mg -
16498266 100 mg 100mg
16434347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16408468 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0378A10mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Spezifikation
Materiale o nome chimico Moexipril hydrochloride
CAS 82586-52-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H35ClN2O7
Quantità 10 mg
Sinonimo RS-10085
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (186.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)C1)O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 535.03
Peso formulazione 535.03
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.