Learn More
Moexipril hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498266 100 mg 100mg
16434347 50 mg 50mg
16408468 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0378A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Specifica
Materiale o nome chimico Moexipril hydrochloride
CAS 82586-52-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H35ClN2O7
Quantità 100 mg
Sinonimo RS-10085
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (186.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)C1)O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 535.03
Peso formulazione 535.03
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only