Learn More
Ohaus™ Analizzatore di umidità
Codice prodotto. 10739448 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
110 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10739448 110 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10739448 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 80252472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1521.84€ / pezzi 1
    Risparmia 563.16€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Provides precise moisture content determination, percent solid determination and accurate weighing at an unbeatable value. Ohaus™ MB25 Moisture Analyzer delivers the ideal combination of results and value.
  • Large backlit LCD display
  • Standard RS232 port
  • Power cord included
  • 110g capacity
  • Readability of 0.005g/0.05%
  • Halogen heating
  • ABS housing, metal pan support, metal pan handler, in-use cover
  • 3 shut off criteria (manual, timed or auto), 1 standard heating profile, 50° to 160°C heating range (5°C increments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello MB25
Materiale Alloggiamento in ABS/Supporto piatti in metallo/So
Dimensioni (L x P x A) 280 x 165 x 127 mm
Tipo di display Digital LCD
Tipo di collegamento RS232 (Included)
Profondità (sistema metrico) 280 mm
Capacità 110 g
Da utilizzare con (applicazione) In laboratori a contratto, impianti di trattamento
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Peso netto (sistema imperiale) 5 lb.
Peso netto (sistema metrico) 2.1 kg
Temperature Range (Metric) 50°C to 160°C,
Tipo Analizzatore di umidità
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 165 mm