Learn More
Kern Sohn Misuratore d‘umidità DAB 200-2
Codice prodotto. 16874196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16874196 200 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16874196 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore DAB2002
Spedizione stimata: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Versione con minore risoluzione, che consente di raggiungere più rapidamente il criterio di spegnimento, con conseguente risparmio di tempo. Ideale per test rapidi e a campioni casuali
  • Display Grafico retroilluminato, altezza cifre 14 mm
    • Processo d‘essiccazione attivo
    • Profilo d‘essiccazione attivo
    • Criterio di spegnimento attivo
    • Tempo d‘essiccazione trascorso
    • Temperatura attuale
    • Tasso attuale d‘umidità in %
  • Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
  • Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione
  • Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti
  • L‘ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione
  • 50 piatti per campioni inclusi
Specifica
Descrizione Readout 0.01 g
Capacità 200 g