Learn More
Kern Sohn Misuratore d‘umidità DBS 60-3
Codice prodotto. 17351563
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17351563 60 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17351563 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore DBS 603
Spedizione stimata: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Nota: Adatto per campioni a basso contenuto di umidità, ad es. plastica
  • Display Grafico retroilluminato, altezza cifre 15 mm
    • Processo d‘essiccazione attivo
    • Tempo d‘essiccazione trascorso
    • Temperatura attuale
    • Unità di visualizzazione dei risultati
    • Tasso attuale d‘umidità in %
    • Profilo d‘essiccazione attivo
  • Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
  • Eccellente controllo della temperatura grazie alla tecnologia alogena, adatta per campioni sensibili alla temperatura
  • Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 10 cicli di essiccazione completi e 100 processi di essiccazione eseguiti
  • L‘ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione
  • Protezione con password per impedire la manipolazione delle impostazioni memorizzate, dei dati, ecc.
  • Designazione di campioni per un massimo di 99 campioni, a 2 cifre, liberamente programmabile, viene stampato nel protocolo di misurazione
  • Indicazione data e ora di serie
  • Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc. *Utilizzabile solo in abbinamento all‘accessorio KERN DBS-A02
  • 10 piatti per campioni inclusi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Descrizione Readout 0.001 g
Capacità 60 g