Learn More
Kern Sohn Misuratore d‘umidità DLB 160-3A
Codice prodotto. 17361563
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
160 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17361563 160 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17361563 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore DLB 1603A
Spedizione stimata: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico
  • Display LCD Grafico retroilluminato, altezza cifre 11 mm
  • 6 tasti diretti per un rapido accesso alle funzioni principali. Schermata iniziale:
  • Schermata iniziale :
    • Menu principale
    • Avviare tempo di essiccazione 
    • Selezionare temperatura di essiccazione
    • Selezionare il criterio di spegnimento
    • Azzeramento/tara
    • Stand-by
  • Durante la misurazione:
    • Temperatura attuale
    • Profilo di riscaldamento attuale
    • Criterio di spegnimento attivo
    • Interrompere tempo di essiccazione
    • Fermare tempo di essiccazione
    • Mostra parametri di essiccazione attuali
    • Cambia unità di visualizzazione dei risultati
  • A misurazione conclusa:
    • Uscire dal programma di essiccazione
    • Stampa verbale di misurazione
    • (Dis)attiva, modifica parametri GLP
    • Mostra risultati dettagliati
    • Cambia unità di visualizzazione dei risultati
  • Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
  • Guida utente in 6 lingue (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
  • Azzeramento automatico tara all'avvio della misurazione mediante chiusura del coperchio
  • L‘ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione
  • GLP interno; stampa di ID bilance, ID progetto, ID utente, valori rilevati del processo di essiccazione ecc.
  • 10 piatti per campioni inclusi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Descrizione Readout 0.001 g
Capacità 160 g