Learn More
A&D Weighing Analizzatori di umidità Serie M 51 g x 0,005 g
Codice prodotto. 16681222
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.005 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Dimensione della confezione
16681222 0.005 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16681222 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore ML50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2538.43€
    2072.01€ / pezzi 1
    Risparmia 466.42€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
La nostra lampada alogena lineare e l'esclusivo filtro SRA (Secondary Radiation Assist) riducono il tempo di misurazione grazie al riscaldamento rapido e uniforme.
  • Riscaldamento rapido e uniforme mediante lampada alogena e filtro SRA progettato in esclusiva per evitare i punti caldi
  • Elevata ripetibilità grazie alla tecnologia SHS (Super Hybrid Sensor)
  • Sodio tartrato diidrato per verificare l'accuratezza
  • Funzione Calibrazione della temperatura di riscaldamento con l'accessorio opzionale MX/MF-OP-43 (per i modelli MS e MX)
  • Funzione Memoria (per salvare/richiamare le configurazione e anche i risultati delle misurazioni)
  • Cinque programmi di misurazione (standard, automatico, rapido, timer e manuale)
  • Quattro modalità di riscaldamento (standard, rapido, passo-passo e incrementale) (modello ML escluso)
  • Ampio display fluorescente a vuoto di facile lettura
  • Interfaccia RS-232C di serie
  • Misurazione contenuto solido o liquido
Specifica
Requisiti elettrici 110/120 V, 3 A, 50/60 Hz
Leggibilità 0.005 g
Tipo di display Large VFD
Tipo di collegamento RS-232 C
Profondità (sistema metrico) 320 mm
Descrizione Heat Source: Halogen lamp (Straight type, 400 Watt max, 5000 hours)
Capacità 51 g
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo Moisture Analyzer
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 215 mm