Learn More
Chromatography Research Supplies Large-Capacity Moisture Trap without Base Plate
Codice prodotto. 15383512 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15383512 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15383512 Fornitore Chromatography Research Supplies N. del fornitore 3465120
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Large-Capacity Moisture Trap without Base Plate offers quick and easy install and removal without disconnecting fittings from the line.
  • Suitable for drying laboratory air or central air supplies.
  • 1/8 in. brass fittings.
  • Traps remove moisture, oils, and dust from carrier gases.
  • Large 400-mL capacity means fewer refillings are required.
  • Adsorbent materials are indicating desiccant and 5-Å molecular sieve.
  • Desiccant changes color from blue to pink when depleted.
  • The silicone O-ring seals maintain pressures to 100 psi.
  • Traps feature transparent acrylic housing.
  • Measure 17 in. L x 2 in. dia.
  • Choose a trap with base plate for benchtop mounting.
  • Shipping weight 3 lb. (1.4 kg).
Specifica
Amperaggio 5 A
Diametro (sistema imperiale) esterno 2 in.
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for drying laboratory air or central air supplies.
Lunghezza (sistema metrico) 431.8 mm
Materiale Graphite/Plastic
Pressione 100 psi
Volume (sistema imperiale) 13.5 oz.
Volume (sistema metrico) 400 mL
Product Type Moisture Trap
Diametro (sistema metrico) esterno 50.8 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CRS SPure H2O Filters
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz