Learn More
Tork Tork Lozione mani idratante per pelli sensibili
Codice prodotto. 30243814 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30243814 8 Pk. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243814 Fornitore Tork N. del fornitore 420202
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Tork Lozione mani idratante per pelli sensibili
  • Lozione senza profumo con olio di canola, glicerina e pantenolo, studiata per contribuire a mantenere l’idratazione della pelle
  • Nutre la cute lasciandola morbida
  • Si assorbe rapidamente senza lasciare tracce di unto
  • Prodotto dermatologicamente testato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Liquid Hand Disinfectant
Colore White
Forma Lotion
Certificazione/Conformità Nordic Ecolabel
Dimensioni (L x P x A) 392 x 196 x 184 mm
Monouso Single-use
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 15.43 in.
Lunghezza (sistema metrico) 392 mm
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 8 Pk.
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) 16.06 oz.
Volume (sistema metrico) 475 mL
Peso (sistema imperiale) 17.81 oz.
Peso (sistema metrico) 505 g