Learn More
Novus Biologicals™ MolBoolean Mouse/Rabbit Assay Kit
Codice prodotto. 31852700 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.6 mL
Dimensione della confezione:
1.60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31852700 1.6 mL 1.60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31852700 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore MolB000011.6ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For analyzing protein proximity within cells and tissues using advanced immunofluorescent detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1.6 mL
Bersaglio MolBoolean Mouse/Rabbit
Da utilizzare con (applicazione) Proximity Ligation Assay
Product Type Assay Kit