Learn More
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
304.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1 kg
Specifica
Densità | 1.1 - 2.2 g/cm³ (20°C) |
Quantità | 1 kg |
CAS | 70955-01-0 |
Formula molecolare | C20H25FN2O8 |
Numero MDL | MFCD00131613 |
Sinonimo | Linde 4 A |
InChI Key | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
IUPAC Name | Molecular sieves |
Molecular Weight (g/mol) | 440.42 |