Learn More
Molecular Sieve Dehydrate with indicator for drying solvents, Solstice
Codice prodotto. 15636740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15636740 1 kg 1kg
15646740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15636740 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 698391KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-04-2027
Aggiungi al carrello
BEADS, WITH INDICATOR FOR DRYING SOLVENTS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Quantità 1 kg
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
Numero MDL MFCD00147630
Numero UN UN3077