Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 13X |
| Colore | Beige |
| Nota nome | 13X, 8 to 12 mesh |
| Densità volume | 600g/L min. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Acqua residua | 1.5% max. |
| Assorbimento d'acqua | 23.5% min. |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Beads |