Learn More
Molecular Sieves, 13X, 8 to 12mesh, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611860 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15611860
Marca: Honeywell-Fluka 2086475KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Beads, 8-12 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
Numero MDL MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 13X
Dimensioni maglia 8 to 12mesh
Quantità 5 kg
Formula lineare Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport