Learn More
Molecular Sieves, 13X, Solstice
Codice prodotto. 15642930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15642930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15642930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2835921KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder, ∼2 μm avg. part. size
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 13X
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
CAS 63231-69-6
Formula lineare Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero MDL MFCD00131613
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name Molecular sieves 13X