Learn More
Molecular Sieves, 13X, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular Sieves, 13X |
| Imballaggio | Drum with inliner |
| Quantità | 5 kg |
| CAS | 63231-69-6 |
| Formula lineare | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| Numero MDL | MFCD00131613 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | Molecular sieves 13X |