Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves, 13X |
| Imballaggio | Drum with inliner |
| Dimensione particelle | Dia.: 1.6mm |
| Quantità | 5 kg |
| Forma fisica | Pellets |
| Formula lineare | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |