Learn More
Molecular Sieves, 13X, Pellets, Dia.: 3.2mm, Solstice
Codice prodotto. 15653970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15653970 5 kg Drum with inliner 5kg
15643970 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15653970 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3343595KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pellets, 3.2 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
Numero MDL MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves, 13X
Imballaggio Drum with inliner
Dimensione particelle Dia.: 3.2mm
Quantità 5 kg
Forma fisica Pellets
Formula lineare Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport