Learn More
Molecular sieves 3A, 4 to 8 mesh
Codice prodotto. 10104220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10104220 500 g Glass bottle 500g
10792621 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10104220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197245000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Beige
Nota nome 4 to 8 mesh
Densità volume 700 to 800g/L
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Quantità 500 g
Forma fisica Granules
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.