Learn More
Molecular sieves 3A, 8 to 12 mesh
Codice prodotto. 10082590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10082590 5 kg 5kg
10082600 500 g 500g
15204674 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10082590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197250050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Beige to Brown
Nota nome 8 to 12 mesh
Densità volume 600g/L min.
Imballaggio Plastic drum
Acqua residua 1.5% max.
Assorbimento d'acqua 20% min. (60% rel. humid.)
Quantità 5 kg
Forma fisica Beads
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.