Learn More
Molecular sieves 3A, deuterated, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11946971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946971 5 g 5g
11936971 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432150050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A, deuterated
Colore Beige
Purezza isotopica 99.8% min. (atom D)
Quantità 5 g
Forma fisica Granules