Learn More
Molecular sieves 3A, powder <50 micron
Codice prodotto. 10072690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072690 500 g Glass bottle 500g
10249163 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
15119243 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10072690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214795000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Undesignated
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle 500 Micron Max.
Acqua residua < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Quantità 500 g
Forma fisica Powder or Crystals
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.