Learn More
Molecular Sieves, 3A, Powder, TRC
Codice prodotto. 30468829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468829 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM489003250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Quantità 250 g
Sinonimo Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
InChI Formula InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
SMILES O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Peso formulazione 201.89