Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular Sieves, 4 Å |
| Dimensioni maglia | 4 to 8mesh |
| Quantità | 5 kg |
| Formula lineare | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |