Learn More
Molecular sieves 4A, 10 to 18 mesh, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 264750050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 70955-01-0 Peso : 5.05000kg
Quantità | 5kg |
---|---|
Imballaggio | Plastic drum |
Descrizione
Drying agentIdentificatori chimici
70955-01-0 | |
440.424 | |
FJUZEZRZKVMAMD-DRZCJDIDSA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
CC(C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(C(=O)O)NC(=O)C(CC1=CC(=CC=C1)F)NC(=O)C |
Specifica
680 to 760g/L | |
Plastic drum | |
> 20% (50% rH, 20°C, 24 h) | |
5kg | |
C20H25FN2O8 | |
FJUZEZRZKVMAMD-DRZCJDIDSA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid | |
73906282 |
Molecular sieves 4A | |
< 1.5% (550°C, 2 hrs.) | |
Beige | |
70955-01-0 | |
MFCD00131613 | |
CC(C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(C(=O)O)NC(=O)C(CC1=CC(=CC=C1)F)NC(=O)C | |
440.424 | |
Granules |