Learn More
Molecular sieves 4A, 10 to 18 mesh
Codice prodotto. 10542261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10542261 500 g Glass bottle 500g
10013350 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10542261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264755000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC Name Molecular sieves
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 4A
Colore Beige
Densità volume 680 to 760g/L
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua > 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
Quantità 500 g
Forma fisica Granules