Spécification
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 4A |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità volume | 660 to 760g/L |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Acqua residua | 1.5% max. |
| Assorbimento d'acqua | 20% min. |
| Quantità | 5 kg |
| Forma fisica | Solution |
| IUPAC Name | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid |