Learn More
Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
Descrizione
Molecular sieves, 4 Å… is used to absorb molecules as large as butane. It is utilized for the separation of natural gas, liquefied petroleum gas (LPG) and alkenes. It finds application in the refining and purification of liquid and gases. It is also used for drying and purification of air, inert gases and solvents. It is actively involved to remove methanol, carbon dioxide and ammonia from fluid streams. It plays a vital role to remove heavy metal ions available in water. It is also used as a soap forming agent and as a detergent auxiliary. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 4A with indicator |
| Colore | Blue |
| Nota nome | −8+12 (≈ 2mm) beads |
| Dimensioni maglia | −8+12 Mesh |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Quantità | 1 kg |
| Forma fisica | -8+12 Beads |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. |
Sicurezza e movimentazione
- Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride