Learn More
Molecular sieves 4A, Cylinders, 3.2mm diameter
Codice prodotto. 10882231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10882231 1 kg Glass Bottle 1kg
10535090 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10882231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436730010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 4A
Colore Beige
Densità volume 650 to 750g/L
Imballaggio Glass Bottle
Acqua residua < 2% (900°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua > 20% (55% rH, 20°C)
Quantità 1 kg
Forma fisica Cylinders
IUPAC Name Molecular sieves