Learn More
Molecular Sieves, 4A, Pellets, Dia.: 3.2mm, Solstice
Codice prodotto. 15673960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15673960 5 kg Drum with inliner 5kg
15663960 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15673960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3342945KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Pellets, 3.2 mm diameter
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves, 4Å
Colore Brown
Densità 2g/cm3
Imballaggio Drum with inliner
Dimensione particelle Dia.: 3.2mm
Quantità 5 kg
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 400°C
Formula lineare Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport