Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves pack 4A beads,8-12 mesh |
| Colore | White to Beige |
| pH | 9 to 12 (10% water suspension) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Acqua residua | 3% max. |
| Assorbimento d'acqua | 18% max. |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Beads |
| Numero MDL | MFCD03457537 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |