Learn More
Molecular sieves 4A, powder <50 micron
Codice prodotto. 13408478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13408478 10 kg Plastic drum 10kg
10236940 25 g Plastic Bottle 25g
10470871 500 g Plastic Bottle 500g
10434415 1 kg Plastic Bottle 1kg
10698124 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13408478 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214800100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 4A
Colore White to Beige
Nota nome Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Imballaggio Plastic drum
Acqua residua 3% max.
Assorbimento d'acqua 18% max.
Quantità 10 kg
Forma fisica Powder
Numero MDL MFCD00131613
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.