Learn More
Molecular Sieves, 5Å, Solstice
Codice prodotto. 15671850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15671850 5 kg Drum with Inliner 5kg
15661850 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15671850 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2086205KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Beads, 8-12 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 5Å
Dimensioni maglia 8 to 12mesh
Imballaggio Drum with Inliner
Dimensione del poro 5 Å
Quantità 5 kg
Forma fisica Beads
Formula lineare Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane