Learn More
Molecular Sieves, 5Å, Pellets, 1.6mm, Solstice
Codice prodotto. 15613970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613970 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613970 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3343161KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pellets, 1.6 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves, 5Å
Imballaggio Poly bottle
Quantità 1 kg
CAS 69912-79-4
Forma fisica Pellets, 1.6mm
Formula molecolare AlNaO6Si2
Formula lineare Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero MDL MFCD00147627
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
Molecular Weight (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701