Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves, 5Å |
| Imballaggio | Poly bottle |
| Quantità | 1 kg |
| CAS | 69912-79-4 |
| Formula molecolare | AlNaO6Si2 |
| Formula lineare | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero MDL | MFCD00147627 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O |
| Vedi altri risultati |