Learn More
Molecular Sieves, 5Å, Undried, Solstice
Codice prodotto. 15692310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692310 1 kg Poly Bottle 1kg
15602320 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15692310 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2336761KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder, undried
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 5Å
Nota nome Undried
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder
Formula lineare Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport