Learn More
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. pellets
Codice prodotto. 11357758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357758 1 kg 1kg
11347758 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033551.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. Pellets is used as an sorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 5A
Colore Brown
Nota nome 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 1 kg
Forma fisica Pellet
Informazioni di solubilità Insoluble in water.