Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 5A |
| Colore | Beige |
| Nota nome | 5A, 4 to 8 mesh |
| Densità volume | 660 to 780g/L |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Dimensione particelle | 4 to 8 mesh |
| Acqua residua | 1.5% max. (575°C, 3 hrs.) |
| Assorbimento d'acqua | 20% min. |
| Quantità | 2.5 kg |
| Forma fisica | Beads |