Drying agent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 5A |
| Colore | Beige to Gray or Brown |
| Nota nome | 5A, 8 to 12 mesh |
| Densità volume | 680 to 760g/L |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Acqua residua | 1.5% max. (550°C, 2 hrs.) |
| Assorbimento d'acqua | 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.) |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Granules |
| IUPAC Name | Molecular sieves 5A |