Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves 5A |
| Colore | White |
| pH | 10 to 10.8 (10% aq. suspension) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Acqua residua | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
| Assorbimento d'acqua | > 23% (50%rH, 20°C, 24h) |
| Quantità | 500 g |
| CAS | 69912-79-4 |
| Forma fisica | Fine Powder |
| Formula molecolare | AlNaO6Si2 |
| Vedi altri risultati |