Learn More
Molecular sieves, Solstice
Codice prodotto. 15626740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15626740 250 g 250g
15616740 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15626740 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 69832250G
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Rod, size 1/16 in.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves
Quantità 250 g
Formula lineare KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • Molecular sieves 3 Å